missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melphalan, 95%, MP Biomedicals™

Product Code. 11437632 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
11437632 100 mg 100mg
11447632 250 mg 250mg
11457632 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11437632 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215534580

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Identifiants chimiques

CAS 148-82-3
Molecular Formula C13H18Cl2N2O2
Molecular Weight (g/mol) 305.199
InChI Key SGDBTWWWUNNDEQ-LBPRGKRZSA-N
Synonym melphalan, alkeran, melfalan, phenylalanine mustard, l-sarcolysine, l-pam, l-sarcolysin, l-phenylalanine mustard, levofalan, p-l-sarcolysin
PubChem CID 460612
ChEBI CHEBI:28876
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-[4-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]propanoic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(C(=O)O)N)N(CCCl)CCCl

Spécification

Color Yellow
Assay Percent Range 95%
Quantity 100 mg
Formula Weight 305.2
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Melphalan
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.