Learn More
Melatonin, MedChemExpress
Descripción
Melatonin is a hormone made by the pineal gland that can activates melatonin receptor. Melatonin plays a role in sleep and possesses important antioxidative and anti-inflammatory properties. Melatonin is a novel selective ATF-6 inhibitor and induces human hepatoma cell apoptosis through COX-2 downregulation. Melatonin attenuates palmitic acid-induced (HY-N0830) mouse granulosa cells apoptosis via endoplasmic reticulum stress.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | Melatonin |
| CAS | 73-31-4 |
| Color | Off-White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C13H16N2O2 |
| Quantity | 5 g |
| Synonym | N-Acetyl-5-methoxytryptamine |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (430.51 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 12.5 mg/mL (53.81 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.1 mg/mL (4.74 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(NCCC1=CNC2=C1C=C(OC)C=C2)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 232.28 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?