Learn More
Mefenamic acid, MedChemExpress
Description
Mefenamic acid is a non-steroidal anti-inflammatory agent, acting as a competitive inhibitor of hCOX-1 and hCOX-2, with IC50s of 40 nM and 3 μM for hCOX-1 and hCOX-2, respectively.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Mefenamic acid |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 61-68-7 |
| Color | White |
| Quantity | 10 g |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C15H15NO2 |
| For Use With (Application) | COVID-19-immunoregulation |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 100 mg/mL (414.44 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC=CC=C1NC2=CC=CC(C)=C2C |
| Show More |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?