Learn More
Polyco Healthline Mediumweight Household Waste Sacks on a Roll
Descrizione
- Category: Refuse Sacks
- Strength: Mediumweight
- Capacity: 20 L, 30 L
- Pack format: Roll
- Designed for general household and industrial waste
- Suitable for hygienic waste management in offices and workplaces
- Available colors: Black
- Bag dimensions: 260/432 x 660 mm (10/17 x 26 in. approx.) (Product code: HBB/3/R)
- Recycled material content: 100% recycled content (Product codes: HBB/3/R, HBB/4/R)
Specifica
Specifica
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Closure Type | Tie |
| Color | Black |
| Disposable | Single-use |
| Material | Polythene |
| Sterility | Non-sterile |
| Length (English) | 25 in. |
| Width (English) | 11.8/22 in. |
| Product Type | Waste Disposal Bag |
| Capacity (English) | 7.9 gal. |
| Vedi altri risultati |
All measurements given are correct to the best of the manufacturers knowledge at the time of input, however due to the manufacturing process, these measurements may vary between batches.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?