Learn More
Polyco Healthline Medium Duty Sacks in a Pack
Descripción
- Category: Refuse Sacks
- Strength: Medium Duty
- Capacity: 70 L, 90 L
- Pack format: Flat Pack
- Designed for general household and industrial waste
- Suitable for hygienic waste management in offices and workplaces
- Available colors: Black, Blue, Clear, Green, Red, Yellow
- Bag dimensions: 400/635 x 975 mm (16/25 x 39 in. approx.), 457/725 x 860 mm (18/29 x 34 in. approx.), 457/725 x 975 mm (18/29 x 39 in. approx.)
- Recycled material content:
- 100% recycled content (Product codes: GWH6, EW/BAG, MBCOL/B, MBCOL/G, MBCOL/R, MBCOL/Y)
- Made from 100% recycled polythene (Product codes: BSLD/2, BSLD/1, BCOL/N)
- 0% recycled content (Product code: FAC/7)
Especificaciones
Especificaciones
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Closure Type | Tie |
| Color | Clear |
| Disposable | Single-use |
| Material | Polythene |
| Sterility | Non-sterile |
| Quantity | 200 Bags/Cs., 90 Cases/Pallet |
| Length (English) | 38.4 in. |
| Width (English) | 18/28.5 in. |
| Product Type | Waste Disposal Bag |
| Mostrar más |
All measurements given are correct to the best of the manufacturers knowledge at the time of input, however due to the manufacturing process, these measurements may vary between batches.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?