Learn More
Polyco Healthline Medium Duty Clinical Waste Sacks on a Roll
Beschreibung
- Category: Clinical Waste
- Strength: Medium Duty
- Capacity: 20 L, 30 L, 90 L
- Load rating: 5 kg, 8 kg
- Pack format: Roll
- Designed for clinical waste segregation and handling
- Supports safe management of healthcare waste streams
- Available colors: Orange, Yellow
- Bag dimensions: 120/432 x 660 mm (5/17 x 26 in. approx.), 145/559 x 635 mm (6/22 x 25 in. approx.), 190/711 x 990 mm (7.5/28 x 39 in. approx.), 365/711 x 980 mm (15/28 x 39 in. approx.)
- Recycled material content:
- 100% recycled content (Product codes: CX50/CWMD2, CX50/CWMD3)
- Made from 100% recycled polythene (Product code: AT50/CWMD3)
- Made from 30% recycled polythene (Product code: AT25/M111)
- 30% recycled content (Product codes: CX50/M111, MVN033)
Spezifikation
Spezifikation
| Capacity (Metric) | 90 L |
| Closure Type | Tie |
| Capacity (English) | 23.8 gal. |
| Color | Orange |
| Disposable | Single-use |
| Length (Metric) | 990 mm |
| Quantity | 8 x 25 Bags/Cs. |
| Sterility | Non-sterile |
| Width (Metric) | 190/711 mm |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Mehr anzeigen |
All measurements given are correct to the best of the manufacturers knowledge at the time of input, however due to the manufacturing process, these measurements may vary between batches.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?