Beschreibung
- Fisherbrand Media Bottles - These bottles are engineered to provide a comprehensive solution for storing media, biological buffers and a variety of reagents
- These bottles are designed to be leak-proof, shatter proof and freezer-safe, making them ideal for storing and transporting valuable samples
- Fisherbrand Media Bottles are the perfect choice for a reliable and convenient storage solution that meets the rigorous demands of modern laboratories
- Fisherbrand's media bottles are the perfect blend of durability, safety and versatility
Spezifikation
Spezifikation
| Capacity (Metric) | 125 mL |
| Color | Clear |
| Material | PET |
| Sterility | Sterile |
| Closure Included | Yes |
| Graduated | Yes |
| Mouth | Threaded |
| Fit for Purpose | Sterile |
| Closure Material | HDPE |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?