Learn More
Descrizione
- Proprietary anatomic-shaped glove formers to provide a comfortable fit and minimizes hand fatigue
- Soft, malleable latex formulation with optimized thickness to provide good tactile sensitivity and dexterity
- Polymer coated for fast and easy donning
Specifica
Specifica
| AQL | 0.65 |
| Color | Natural |
| Disposable | Single-use |
| Exterior Finish | Fully Textured |
| Material | Natural Rubber Latex |
| Powdered | Powder Free |
| Size | 7 |
| Sterility | Sterile |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?