Learn More
MedChemExpress Mc-Val-Cit-PABC-PNP
Spezifikation
Spezifikation
| Purity | 95.06% |
| CAS | 159857-81-5 |
| Content And Storage | -20°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| For Use With (Application) | Cancer-programmed cell death |
| Molecular Weight (g/mol) | 737.76 g/mol |
| Product Type | Linker |
| Quantity | 100 mg |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Solubility | DMSO : ≥ 37 mg/mL (50.15 mM) |
| Synonym | Maleimidocaproyl-L-valine-L-citrulline-p-aminobenzyl alcohol p-nitrophenyl carbonate |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?