Learn More
MBL™ Class B Autozero Pinch Clip Burette
Product Code. 12451557
Click to view available options
Capacity (Metric):
10 mL
20 mL
Unit Size:
Each
Product Code. 12451557
Brand: MBL BRB004
Only null left
Add to basket
Add to basket
Manufactured from borosilicate glass and complies with ISO 385 standards. MBL™ Class B Autozero Pinch Clip Buret provides easy filling and automatic zero. Squeeze the polyethylene bottle to fill buret, release pressure to allow excess liquid to
  • Complies with ISO 385
  • Easy filling and automatic zero - Squeeze the polyethylene bottle to fill burette - Release pressure to allow excess liquid to drain back into bottle and set the burette to zero
  • Easy to read blue enamel graduations
  • Manufactured from borosilicate glass
  • With simple rubber tube and pinch valve for low cost replacement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacity (Metric) 10 mL
Material Borosilicate Glass
Graduations 0.1 mL
For Use With (Application) Water Testing
Includes Jet and Polyethylene Reservoir Bottle, Pinch Clip, Rubber Tube
Scale Blue
Tolerance ±0.1 mL
Type Automatic Buret
Class Class B
Certifications/Compliance ISO 385
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt