Learn More
Fisherbrand™ Manual Crimper, Steel, for Aluminum/Steel caps
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Diameter (Metric) Cap:
7.5 mm
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
28 mm
32 mm
Packungsgröße:
Each
Spezifikation
Spezifikation
| Description | 32mm Crimper |
| Diameter (Metric) Cap | 32 mm |
| Material | Steel |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur