Learn More
Manganese Sulfate Monohydrate, TRC
Specifications
Specifications
| Quantity | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2 |
| Formula Weight | 168.9003 |
| Chemical Name or Material | Manganese Sulfate (AS) |
Product Title
Individuate un'opportunità di miglioramento?