Learn More
Beskrivelse
Rotating locks minimize twisting and kinking of tubing during positioning. Tapered cone seals are reliable and uncomplicated. Facilitate single-use configurations that minimize downtime
Tekniske data
Tekniske data
| Certifications/Compliance | Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS |
| Diameter (English) Inner | 3/32 in. |
| Material | Nylon |
| Inlet | Male Luer x Hose Barb |
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?