Learn More
MedChemExpress Malantide
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Unit Size:
10mg
Tekniske data
Tekniske data
| Purity | 98.56% |
| CAS | 86555-35-3 |
| Content And Storage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| For Use With (Application) | Cancer-Kinase/protease |
| Molecular Weight (g/mol) | 1633.89 g/mol |
| Product Type | Peptides |
| Quantity | 10 mg |
| Shipping Condition | Room temperature |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion