Learn More
MedChemExpress Malantide
Product Code. 16429658
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Unit Size:
10mg
Product Code. 16429658
Brand: MedChemExpress HYP1597
MedChemExpress Malantide is a synthetic dodecapeptide derived from the site phosphorylated by cAMP-dependent protein kinase (PKA) on the β-subunit of phosphorylase kinase. Malantide is a highly specific substrate for PKA with a Km of 15 μM and shows protein inhibitor (PKI) inhibition >90% substrate phosphorylation in various rat tissue extracts. Malantide is also an efficient substrate for PKC with a Km of 16 μM.
Tekniske data
Purity 98.56%
CAS 86555-35-3
Content And Storage Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Molecular Weight (g/mol) 1633.89 g/mol
Product Type Peptides
Quantity 10 mg
Shipping Condition Room temperature
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.