Learn More
Magnesium Perchlorate, puriss p.a, ≥99.0% (calc. based on dry substance, KT), Honeywell Fluka™
Handla allt< titel> ProdukterBeskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Physical Form | Solid |
| Quantity | 500 g |
| Linear Formula | Mg(ClO4)2 |
| UN Number | UN1475 |
| Formula Weight | 223.21g/mol |
| Percent Purity | ≥99.0% (calc. based on dry substance, KT) |
| Packaging | Poly Bottle |
| Chemical Name or Material | Magnesium perchlorate |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?