Learn More
Magnesium Nitrate Hexahydrate, Supelco™
Product Code. 15844700
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 g
500 g
Unit Size:
500g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15844700 500 g 500g
15834700 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15844700 Supplier Supelco Supplier No. 1058550500
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
99.99 Suprapur™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13446-18-9
Spécification
Melting Point 89°C (for the hexahydrate)
Quantity 500 g
Molecular Formula Mg(NO3)2 · 6 H2O
MDL Number MFCD00149779
Synonym Magnesium nitrate hexahydrate, Magnesium nitrate hexahydrate
Molecular Weight (g/mol) 256.41
Grade Research
Density 1.46 g/cm3 at 20°C
Chemical Name or Material Magnesium Nitrate Hexahydrate
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.