Learn More
Magnesium iodide, ultra dry, 99.996% (metals basis)
Product Code. 11327867
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
Unit Size:
10g
1g
Product Code. 11327867
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014283.09
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Light Sensitive and Hygroscopic | CAS: 10377-58-9 | I2Mg | 278.11 g/mol
Magnesium iodide is used as reagents and intermediates in pharmaceuticals. It is useful in Baylis-Hillman reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10377-58-9
Molecular Formula I2Mg
Molecular Weight (g/mol) 278.11
MDL Number MFCD00049485
InChI Key BLQJIBCZHWBKSL-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name magnesium(2+) diiodide
SMILES [Mg++].[I-].[I-]
Tekniske data
Melting Point 637°C (decomposition)
Color White
Physical Form Beads
Quantity 10 g
Assay Percent Range 99.996% (Metals basis)
Solubility Information Soluble in water(1480g/L at 18 C)
Formula Weight 278.12
Odor Odorless
Sensitivity Hygroscopic; Light sensitive
Chemical Name or Material Magnesium iodide
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.