Learn More
Magnesium hydrogen phosphate trihydrate, 98%, for biochemistry, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 12645157 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
250 g
1 kg
Packaging:
Plastic bottle
Unit Size:
1kg
250g
Product Code. 12645157
Brand: Thermo Scientific Acros 448182500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7782-75-4
Molecular Formula H7MgO7P
Molecular Weight (g/mol) 174.33
MDL Number MFCD00150390
InChI Key OKIWLDVQGKRUNR-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium hydrogen phosphate trihydrate, dimagnesium phosphate, unii-hf539g9l3q, magnesium phosphate dibasic trihydrate, magnesium 2+ trihydrate hydrogen phosphate, magnesium 2+ ion trihydrate hydrogen phosphate, kc defense, newberyite, magnesium dibasic phosphate trihydrate, acmc-20aklg
PubChem CID 16204530
IUPAC Name magnesium;hydrogen phosphate;trihydrate
SMILES O.O.O.[Mg++].OP([O-])([O-])=O
Specifica
Quantity 250 g
Assay Percent Range 97.5% min. (Complexometry)
Linear Formula MgHPO4·3H2O
Solubility Information (0.1 M in 5 M HCl) Clear colorless
Formula Weight 174.34
Percent Purity 98%
Grade Biochemical
Packaging Plastic bottle
Specific Gravity 2.13
Density 2.1300g/mL
Chemical Name or Material Magnesium hydrogen phosphate trihydrate
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato