Learn More
Magnesium Chloride 50% (w/w) Solution, Certified AR, for Analysis, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| CAS | 7786-30-3 |
| Color | White |
| Physical Form | Liquid |
| Quantity | 2.5 L |
| Molecular Formula | Cl2Mg |
| MDL Number | MFCD00011106 |
| Synonym | magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride |
| InChI Key | TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Mg++].[Cl-].[Cl-] |
| IUPAC Name | magnesium(2+) dichloride |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?