missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Magnesium Acetate Tetrahydrate, Supelco™

Product Code. 15867400
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 g
1 kg
50 kg
Unit Size:
1kg
250g
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15867400 50 kg 50kg
15847400 250 g 250g
15857400 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15867400 Supplier Supelco Supplier No. 1058199050
 Restricted Item
Estimated Shipment: 16-11-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

For analysis EMSURE™ ACS,Reag. Ph Eur

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 16674-78-5

Spezifikation

Melting Point 80°C
Quantity 50 kg
Molecular Formula (CH3COO)2Mg · 4 H2O
MDL Number MFCD00149214
Synonym Magnesium acetate tetrahydrate, Magnesium acetate tetrahydrate
Molecular Weight (g/mol) 214.45
Grade Research
Density 1.45 g/cm3
Chemical Name or Material Magnesium Acetate Tetrahydrate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.