Learn More
Tocris Bioscience™ LY 379268 disodium salt
GREENER_CHOICE
Product Code. 18767387
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Unit Size:
10mg
Product Code. 18767387
Brand: Tocris Bioscience™ 5064/10
Sodium salt of LY 379268 (Cat. No. 2453); selective group II mGlu receptor agonist
LY 379268 disodium salt is a sodium salt of LY 379268 (Cat. No. 2453), a highly selective group II mGlu receptor agonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Quantity 10 mg
Product Type LY 379268 disodium salt
Purity >98%
Molecular Weight (g/mol) 231.11
Inhibitors LY 379268 disodium salt
For Research Use Only
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt