Learn More
Lutetium Standard: Lu @ 10000 μg/mL in 5% HNO3
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Lutetium |
| CAS | 7439-94-3 |
| Analyte or Component Names | Lutetium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | Lu |
| Concentration | 10000 μg/mL |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| For Use With (Equipment) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| Synonym | Lu |
| Solution Type | Single Solution |
| Show More |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?