Learn More
Lutetium Standard: Lu @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Descrizione
Lutetium Standard: Lu @ 1000 μg/mL in 5% HNO3
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Lutetium |
| CAS | 7439-94-3 |
| Methods | ICP/ICP-MS |
| Analyte or Component Names | Lutetium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | Lu |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Lu |
| SMILES | [Lu] |
| IUPAC Name | Lutetium |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?