Learn More
Lutetium(III) oxide, REacton™, 99.995% (metals basis), REM 50ppm
Código de producto. 11321438
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
11321438 5 g 5g
11311438 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11321438 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010912.06
 Restricted Item
Estimated Shipment: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 12032-20-1 | Lu2O3 | 397.93 g/mol
The product of Lutetium(III) oxide and palladium(II) oxide has a potential use in superconducting materials. It is an important raw material for laser crystals. It has specialized uses in ceramics, glass, phosphors, and lasers. Also used as a catalyst in cracking, alkylation, hydrogenation, and polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 12032-20-1
Molecular Formula Lu2O3
Molecular Weight (g/mol) 397.93
MDL Number MFCD00011100
InChI Key UGBIHFMRUDAMBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym lutetium 3+ ; oxygen 2-, lutetium oxide, lutetium iii oxide trace rare earth metals basis 1g, cid159406, einecs 234-764-3, lu2o3, lutetium 3+
IUPAC Name dilutetium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Lu+3].[Lu+3]
Especificaciones
Melting Point 2487°C
Physical Form Powder
Quantity 5 g
Odor Odorless
Sensitivity Hygroscopic
Density 9.420 g/mL
Merck Index 14,5615
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 397.94
Percent Purity 99.995%
Grade Reacton
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Lutetium(III) oxide, REM 50ppm
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.