Learn More
Loratadine, MedChemExpress
Product Code. 16467246
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Förpackningsstorlek
16467246 100 mg 100mg
16477288 10 mg 10mg
16443307 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16467246 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17043
 Restricted Item
Estimated Shipment: 16-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MedChemExpress Loratadine (SCH-29851) is a selective inverse peripheral histamine H1-receptor agonist with an IC50 of >32 μM. Loratadine has anti-dengue-virus (DENV) activity. Loratadine can inhibit immunologic release of inflammatory mediators.
Loratadine (SCH-29851) is a selective inverse peripheral histamine H1-receptor agonist with an IC50 of >32 μM. Loratadine has anti-dengue-virus (DENV) activity. Loratadine can inhibit immunologic release of inflammatory mediators.
Specifikationer
Chemical Name or Material Loratadine
Physical Form Powder
CAS 79794-75-5
Color White
Quantity 100 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C22H23ClN2O2
For Use With (Application) COVID-19-anti-virus
Synonym Loratidine SCH 29851
Solubility Information DMSO : 50 mg/mL (130.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CC/C(CC1)=C2C3=CC=C(Cl)C=C3CCC4=CC=CN=C4\2)OCC
Molecular Weight (g/mol) 382.88
Formula Weight 382.88
Percent Purity 99.6%
Grade Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.