Learn More
Lonza™ SimplyLoad™ DNA Ladders
Beschreibung
• Consist of RNA transcripts in sizes of 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, and 9kb
• Can be denatured with standard procedures
• Can be visualized on Northern blots with labeled lambda sequence
• Can be detected with ethidium bromide or nucleic acid stains
• Store at -20°C for up to six months or at -80°C for up to 24 months
Spezifikation
Spezifikation
| Concentration | 32 ng/μL |
| Form | Liquid |
| Formulation | 50% GC content |
| For Use With (Application) | Gel electrophoresis |
| Increments | 100bp |
| No. of Bands | 10 |
| Quantity | 500 μL |
| Storage Requirements | 2° to 8°C |
| Product Type | DNA Molecular Weight Marker |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.