Learn More
NuSieve™ 3:1 Agarose, Lonza™
Click to view available options
Quantity:
25 g
500 g
Unit Size:
Each
Description
- Designed for analytical electrophoresis
- Resolution of DNA fragments up to 1,000 bp, but is capable of resolving DNA fragments from 10 bp up to 1,500 bp
Especificaciones
Especificaciones
| Quantity | 25 g |
| Grade | Molecular Biology |
| Chemical Name or Material | Agarose |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido