Learn More
Loading Solutions
Description
This kit contains the solutions needed to conveniently load the FRET-based, beta-lactamase substrates, CCF2-AM and CCF4-AM, into cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Content And Storage | Store at room temperature. |
| Product Line | GeneBLAzer |
| Quantity | 1 Kit |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Type | Loading Solution |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?