Description
Loading Control (Simple Western) Monoclonal antibody specifically detects Loading Control (Simple Western) in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Western Blot
Specifications
Specifications
| Antigen | Loading Control (Simple Western) |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Gene Alias | GAPDH, Hsp60 |
| Host Species | Mouse |
| Quantity | 4 Vials |
| Regulatory Status | RUO |
| Research Discipline | Loading Controls |
| Target Species | Human, Mouse, Rat |
| Show More |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?