Läs mer
Läs mer
Litmus, Indicator, pH 5-8, for titration, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Litmus |
| Name Note | Indicator, pH 5-8, for titration |
| CAS | 1393-92-6, 64-17-5 |
| CAS Max % | ≤4.0000%, ≤100.0000% |
| CAS Min % | ≥96.0000% |
| Molecular Formula | I2 |
| Linear Formula | I2 |
| MDL Number | MFCD00011355 |
| Grade | Analytical Reagent |
| Packaging | Glass Bottle |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering