Learn More
Lithium triethylborohydride, 1M in THF, Thermo Scientific™
Product Code. 11399389
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mL
100 mL
500 mL
Unit Size:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity unitSize
11399389 100 mL 100mL
11346399 25 mL 25mL
11336399 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11399389 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 089144.AE
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
As reducing agent
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22560-16-3
Molecular Formula C6H16BLi
Molecular Weight (g/mol) 105.94
MDL Number MFCD00011703
InChI Key WCJAYABJWDIZAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Lithium triethylhydridoborate
IUPAC Name lithium(1+) triethylboranuide
SMILES [Li+].CC[BH-](CC)CC
Spécification
Color Colorless
Density 0.892g/mL
Flash Point −17°C (1°F)
Linear Formula LiB(CH2CH3)3H
Quantity 100 mL
UN Number UN3399
Beilstein 4151240
Sensitivity Moisture Sensitive
Merck Index 14,5544
Formula Weight 105.94
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M in THF
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Lithium triethylborohydride
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.