Learn More
Lithium hydroxide monohydrate, LiOH 56.5% min
Codice prodotto. 11346738
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
50 g
500 g
2 kg
missing translation for 'unitSize'
2kg
500g
50g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11346738
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 013409.36
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 1310-66-3 | H3LiO2 | 41.96 g/mol
Sodium bromide is used in pharmaceutical applications, used in photographic processing and chemical intermediate for production of chemicals and bromides. It is widely used as an anticonvulsant. Also used for the preparation of drilling fluids, completion fluids and drilling muds formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1310-66-3
Molecular Formula H3LiO2
Molecular Weight (g/mol) 41.96
MDL Number MFCD00149772
InChI Key GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh water
PubChem CID 168937
SMILES [Li+].O.[OH-]
Specifica
Physical Form Powder
Quantity 500 g
Assay Percent Range 56.5% min
Solubility Information Soluble in water,methanol and ethanol.
IUPAC Name lithium;hydroxide;hydrate
Formula Weight 41.96 (23.95 Anhydrous)
Sensitivity Air sensitive; Hygroscopic
Density 1.51 g/mL
Chemical Name or Material Lithium hydroxide monohydrate
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato