Learn More
Miele Professional™ Lab Washer PLW 8683 [LD DC10] with AD Water Connection, Liquid Dispensing, and EcoDry Function
Tienda Miele ProductosDescripción
- Performance/cycle, e.g. 128 laboratory bottles
- Flexible and simple - modular load carriers and Easy Load system
- Maximum user convenience with M Touch Flex full - touch colour display
- Convenient drying support - EcoDry
- Connectivity as standard via WiFi or Ethernet
- Efficient use of resources - variable speed heater pump
- Flexible and simple, modular load carriers and Easy Load system with AD water connection
Especificaciones
Especificaciones
| Display | Full-color Touch Screen |
| Material | Stainless Steel |
| Product Type | Laboratory Washer/Dryer |
| Flow Rate | 500 L/min. |
| Max. Pressure | 1000 kPa |
| Min. Purified Water Pressure | 200 kPa |
| Color | Lotus White |
| For Use With (Application) | Cleaning of Laboratory Glassware |
| Inlet Water Temperature (English) Min. | 5°C |
| Inlet Water Temperature (English) Recommended | 5°C to 65°C |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?