Learn More
(±)-Linezolid, TRC
Product Code. 30009337
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
25 mg
50 mg
Unit Size:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30009337 5 mg 5mg
30006168 25 mg 25mg
30003296 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30009337 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA1347805MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 224323-50-6
Molecular Formula C16 H20 F N3 O4
Molecular Weight (g/mol) 337.35
Synonym Racemic Linezolid, N-[[3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide
IUPAC Name N-[[3-(3-fluoro-4-morpholino-phenyl)-2-oxo-oxazolidin-5-yl]methyl]acetamide
SMILES CC(=O)NCC1CN(C(=O)O1)c2ccc(N3CCOCC3)c(F)c2
Specifica
Quantity 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H20FN3O4/c1-11(21)18-9-13-10-20(16(22)24-13)12-2-3-15(14(17)8-12)19-4-6-23-7-5-19/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,21)
Formula Weight 337.1438
Chemical Name or Material (±)-Linezolid
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.