Description
- For NightSHADE and NightOWL imaging systems.
Specifikationer
Specifikationer
| Color | Gray |
| For Use With (Equipment) | NightSHADE evo LB 985 in vivo Imaging System |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?