Description
- Especially robust, durable, and resistant to chemicals and mechanical stress
- Provides reliable protection against external influences such as dust, moisture, and contamination
- Easy to handle thanks to the cover design
- Dimensionally stable and stackable, even under heavy use
Specifications
Specifications
| Product Type | Lid |
| Graduations | None |
| Material | Polyethylene |
| Color | Transparent |
| Description | Lid for four-sided Bucket |
| For Use With (Equipment) | Four-Sided Bucket |
| Length (English) | 11.02 in. |
| Length (Metric) | 280 mm |
| Width (English) | 11.02 in. |
| Width (Metric) | 280 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?