Learn More
Levopride, TRC
Artikelnummer. 17954095
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
100 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
17954095 100 mg 100mg
17942095 1 g 1g
17983265 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17954095 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL376000100MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23672-07-3
Molecular Formula C15 H23 N3 O4 S
Molecular Weight (g/mol) 341.43
Synonym 5-(Aminosulfonyl)-N-[[(2S)-1-ethyl-2-pyrrolidinyl]methyl]-2-methoxybenzamide, Benzamide, 5-(aminosulfonyl)-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2-methoxy-, (S)-, o-Anisamide, N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-sulfamoyl-, (-)- (8CI), (-)-Sulpiride, L-Sulpiride, Lesuride, Levobren, Levopraid, Levosulpiride, S-(-)-Sulpiride, S-Sulpiride, l-Sulpiride, levopride, sulpid
IUPAC Name N-[[(2S)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methyl]-2-methoxy-5-sulfamoylbenzamide
SMILES CCN1CCC[C@H]1CNC(=O)c2cc(ccc2OC)S(=O)(=O)N
Tekniske data
Quantity 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H23N3O4S/c1-3-18-8-4-5-11(18)10-17-15(19)13-9-12(23(16,20)21)6-7-14(13)22-2/h6-7,9,11H,3-5,8,10H2,1-2H3,(H,17,19)(H2,16,20,21)/t11-/m0/s1
Formula Weight 341.1409
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Levosulpiride
Grade HPLC
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.