Learn More
Ledipasvir, MedChemExpress
Descripción
Ledipasvir (GS-5885) is an inhibitor of the hepatitis C virus NS5A, with EC50s of 34 pM and 4 pM against genotype 1a and 1b replicon, respectively. Ledipasvir is also a SARS-CoV 3CLpro inhibitor with an IC50 of 1.62 μM.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | Ledipasvir |
| CAS | 1256388-51-8 |
| Color | Light Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C49H54F2N8O6 |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | GS-5885 |
| Solubility Information | DMSO : 50 mg/mL (56.24 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(OC)N[C@H](C(N([C@H](C1=NC=C(C2=CC(C(F)(F)C3=C4C=CC(C5=CC=C6N=C([C@H]7N(C([C@@H](NC(OC)=O)C(C)C)=O)[C@]8([H])CC[C@@]7([H])C8)NC6=C5)=C3)=C4C=C2)N1)C9)CC%109CC%10)=O)C(C)C |
| Molecular Weight (g/mol) | 889.0 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?