Learn More
Lead(Iv) Acetate, Reagent grade, 95%, Honeywell™
Product Code. 15611670 Shop All Honeywell Research Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Packaging:
Poly Bottle
Unit Size:
100g
25g
500g
Product Code. Quantity Packaging unitSize
15611670 25 g Poly Bottle 25g
15601670 100 g Poly Bottle 100g
15621670 500 g Poly Bottle 500g
3 options
Product Code. 15611670
Brand: Honeywell Research Chemicals 18519125G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Identifiants chimiques
CAS 546-67-8
Molecular Formula C8H16O8Pb
Molecular Weight (g/mol) 447.408
MDL Number MFCD00008693
InChI Key NVTAREBLATURGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead iv acetate
PubChem CID 50931538
IUPAC Name acetic acid;lead
SMILES CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.[Pb]
Spécification
Melting Point 190°C
Color White
Quantity 25 g
Linear Formula Pb(CH3CO2)4
UN Number UN1616
Beilstein 3595640
Formula Weight 443.38g/mol
Percent Purity 95%
Grade Reagent
Packaging Poly Bottle
Appearance Crystals
Density 2.230g/cu.cm
Chemical Name or Material Lead(Iv) Acetate
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.