Learn More
Beskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Tekniske data
| Melting Point | 470°C (decomposition)(literature) |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Quantity | 50 kg |
| Linear Formula | Pb(NO3)2 |
| UN Number | UN1469 |
| SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Pb+2] |
| IUPAC Name | λ²-lead(2+) dinitrate |
| Formula Weight | 331.21 |
| Percent Purity | >99% |
| Grade | puriss. |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?