Learn More
Lead(II) 2,4-pentanedionate
Code produit 11433840
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
11433840 50 g 50g
11423840 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11433840 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 089858.18
 Restricted Item
Estimated Shipment: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 15282-88-9 | C10H14O4Pb | 405.418 g/mol
Used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15282-88-9
Molecular Formula C10H14O4Pb
Molecular Weight (g/mol) 405.418
MDL Number MFCD00013499
InChI Key UNNUWSQNTAFLDC-SYWGCQIGSA-L
Synonym lead ii acetylacetonate, 2,4-pentanedione lead ii derivative
PubChem CID 53393517
IUPAC Name bis[[(E)-4-oxopent-2-en-2-yl]oxy]lead
SMILES CC(=CC(=O)C)O[Pb]OC(=CC(=O)C)C
Spécification
Melting Point 141°C to 144°C
Odor Odorless
Quantity 50 g
UN Number UN3467
Sensitivity Hygroscopic
Solubility Information Soluble in toluene. Insoluble in water.
Formula Weight 405.41
Physical Form Crystalline
Chemical Name or Material Lead (II) 2,4-pentanedionate
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.