missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lauraldehyde, Sigma-Aldrich™

Product Code. 15830551
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
15830551 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15830551 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8186770100
 Restricted Item
Estimated Shipment: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

CAS 112-54-9
Melting Point 11°C to 13°C
Density 0.83 g/cm3 at 20°C
Boiling Point 237°C to 239°C/1013 hPa
Molecular Formula CH3(CH2)10CHO
MDL Number MFCD00007017
Quantity 100 mL
Synonym Lauraldehyde, Dodecanal, Dodecylaldehyde, Lauraldehyde
Molecular Weight (g/mol) 184.32
Grade Research
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.