Learn More
Brady™ LaserTab Laser Printable B-747A Polyester Labels
Description
LaserTab Labels are available in the following formats:
- Tamper-evident polyolefin
- Polyester (UL Recognized Component when printed with designated laser printer toners)
- Self-laminating
- Nylon cloth
- Paper
- Polyimide
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Certifications/Compliance | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Adhesive Type | Acrylic, Permanent |
| Coating | None |
| Color | White |
| Finish | Matte |
| Format | Die-cut |
| Material | Polyester (B-747A) |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Laser |
| Show More |
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?