Learn More
Lanthanum(III) chloride, anhydrous, 99.9% (REO)
Product Code. 11329129
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11329129 5 g 5g
11349129 25 g 25g
11339129 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11329129 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 087911.06
 Restricted Item
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10099-58-8 | Cl3La | 245.26 g/mol
Lanthanum chloride solutions are used in various water treatment applications. It is also used in biochemical research. Doped with cerium, it is applied as a scintillator material. In organic synthesis, lanthanum trichloride functions as a mild lewis acid. This compound is used in gamma detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10099-58-8
Molecular Formula Cl3La
Molecular Weight (g/mol) 245.26
MDL Number MFCD00011068
InChI Key ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name lanthanum(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Spécification
Boiling Point 1,000°C
Melting Point 860°C
Color White
Physical Form Powder
Quantity 5 g
Odor Odorless
Sensitivity Hygroscopic
Density 3.842 g/mL
UN Number UN3077
Merck Index 14,5363
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 245.27
Percent Purity 99.9%
Assay (REO)
Chemical Name or Material Lanthanum (III) chloride, Anhydrous
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.