Learn More
Logistik™ Lancer-Style Chemical Splash Laboratory Coats
Descrizione
- Full frontal protection
- Chem-Tech material
- Fluorochemical liquid repellent
Specifica
Specifica
| Product Type | General Purpose Lab Coat |
| Size | Large |
| Gender | Unisex |
| Material | Polyester, Carbon |
| Color | White |
| Cuff Style | Stud-fastened |
| Disposable | Reusable |
| Sterility | Non-sterile |
| Style | Lancer |
| No. of Pockets | 2 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?