Learn More
Lamivudine, MedChemExpress
Product Code. 16408196
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
16408196 100 mg 100mg
16402076 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16408196 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0250
 Restricted Item
Estimated Shipment: 11-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress Lamivudine (BCH-189) is an orally active nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI). Lamivudine can inhibit HIV reverse transcriptase 1/2 and also the reverse transcriptase of hepatitis B virus. Lamivudine salicylate can penetrate the CNS.
Lamivudine (BCH-189) is an orally active nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI). Lamivudine can inhibit HIV reverse transcriptase 1/2 and also the reverse transcriptase of hepatitis B virus. Lamivudine salicylate can penetrate the CNS.
Tekniske data
Chemical Name or Material Lamivudine
Physical Form Powder
CAS 134678-17-4
Color White
Quantity 100 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C8H11N3O3S
For Use With (Application) COVID-19-anti-virus
Synonym BCH-189
Solubility Information DMSO : 50 mg/mL (218.09 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (218.09 mM)
SMILES O=C1N=C(N)C=CN1[C@@H]2CS[C@H](CO)O2
Molecular Weight (g/mol) 229.26
Formula Weight 229.26
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.