Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - No open flame; Fire, open ignition source and smoking prohibited
Shop alle Brady produkterBeskrivelse
- Laminated polyester
- For indoor and outdoor use
Tekniske data
Tekniske data
| Certifications/Compliance | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC P003-Dia 315-PE-CRD/1 |
| Finish | Gloss |
| Material | Polyester |
| Quantity | 1 Ea. |
| Adhesive Type | Permanent Acrylic |
| Diameter (Metric) | 315 mm |
| For Use With (Application) | Indoor and Outdoor |
| Thickness | 0.099 mm |
| Temperature Range (Metric) | -40°C to 110°C |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?