Learn More
Descrizione
- Mineral oil based vacuum oil for standard rotary vane vacuum pumps
- 10L
- For applications such as pumping out air, inert gases and water vapor, and also slightly acidic or basic vapors
Specifica
Specifica
| Product Type | Vacuum Oil |
| Volume (Metric) | 10 L |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?