Learn More
Labconco™ Sample Blocks for RapidVap™ N2/48 Evaporation Systems
Product Code. 11726649 Shop All Labconco Corporation Products
Change view
Click to view available options
Holds:
35 mL Tubes
Unit Size:
Each
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Holds Unit Size
11726649 - -
11746419 35 mL Tubes Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11726649 Supplier Labconco™ Supplier No. 7482200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2875.00 EUR
    2551.86 EUR / Pack of 1
    Save 323.14 EUR
    11% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 18-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Requires
Glassware
  • Four different interchangeable aluminum accessory blocks, coated with PTFE
  • Sample blocks hold either 48 smaller (4.5 mL to 26 mL) or eight larger (450 mL) samples
  • Glassware for all blocks sold separately
†For tubes up to maximum capacity shown. Actual sample volume is 66–75% total tube capacity and depends on tube shape, height and vortex speed.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.