Learn More
Miele Professional™ Lab Washer PLW 8683 [ADP LD DC10] with Feed Pump for AD Water, Liquid Dispensing, and EcoDry Function
Codice prodotto. 30533275 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Electrical Requirements:
3N, 400 VAC, 50 Hz
Dimensione della confezione:
1 sheet
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Electrical Requirements Dimensione della confezione
30533275 3N, 400 VAC, 50 Hz 1 sheet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30533275 Fornitore Miele Professional™ N. del fornitore 12798740
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8325.00 EUR
    7620.00 EUR / 1 sheets
    Save 705.00 EUR
    8% Off
Visualizza tutte le promozioni
 Restricted Item
Estimated Shipment: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Convenient drying support - liquid dispensing and EcoDry function for AD water
  • Performance/cycle, e.g. 128 laboratory bottles
  • Convenient drying support - liquid dispensing and EcoDry function for AD water
  • Flexible and simple - modular load carriers and Easy Load system
  • Maximum user convenience with M Touch Flex full-touch colour display
  • Convenient drying support - EcoDry
  • Connectivity as standard via WiFi
  • Efficient use of resources - variable speed heater pump
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Display Full-color Touch Screen
Material Stainless Steel
Product Type Laboratory Glassware Washer
Flow Rate 500 L/min.
Max. Pressure 1000 kPa
Min. Purified Water Pressure 200 kPa
For Use With (Application) Cleaning of Laboratory Glassware
Inlet Water Temperature (English) Min. 5°C
Inlet Water Temperature (English) Recommended 5°C to 65°C
Inlet Water Temperature (English) Max. 65°C
Inlet Water Temperature (Metric) Max. 65°C
Inlet Water Temperature (Metric) Min. 5°C
Inlet Water Temperature (Metric) Recommended 5°C to 65°C
Depth (English) 23 9/16 in.
Depth (Metric) 59.80 cm
Height (English) 32 7/8 in.
Height (Metric) 83.50 cm
Width (English) 23 9/16 in.
Width (Metric) 59.80 cm
Electrical Requirements 3N, 400 VAC, 50 Hz
Voltage 400 V
Frequency 50 Hz
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.